Print…
Conectores de tubos, em Y
Fornecedor: KARTELL
70527 70528 70529 70530 70531 70532
229-0723EA 17.1 EUR
229-0723 229-0724 229-0725 229-0726 229-0727 229-0728
Conectores de tubos, em Y
Conexões e Conectores
PP, white.
  • Good mechanical strength and chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Com extremidades cónicas.
Certificações: Conforms to Food and Drug regulations 90/128 CEE, 92/39 CEE and FDA 21 CFR 177.1520.