Print…
Conectores de tubo para tampas de união roscada, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
292550603 292470504 286212604 286214005
201-2101EA 1.8 EUR
201-2101 201-2111 SCOT286212604 SCOT286214005
Conectores de tubo para tampas de união roscada, DURAN®
Conexões e Conectores
De PP, com vedantes de silicone
  • Adequados para tampas de união roscada, com roscas GL 14 e GL 18
  • Resistentes e inquebráveis
  • Vedantes de substituição disponíveis (não incluídos)