Print…
Tampas roscadas de plástico com abertura, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
292270508 292270602 292270902 292271007 292270808
201-1921EA 1.9 EUR
201-1921 201-1922 201-1923 201-1925 201-1924
Tampas roscadas de plástico com abertura, DURAN®
Tampas Tampas para Frascos
De PBT vermelho, sem vedantes.
  • Para roscas DIN GL
  • Resistentes ao calor até 180 °C
  • Autoclaváveis
Com orifício central.