Print…
Condensadores de serpentina com juntas com esmerilado normalizado
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05233314 05233211 05233414 05233514
201-1680EA 113 EUR
201-1680 201-0898 201-1075 201-1076
Condensadores de serpentina com juntas com esmerilado normalizado
Condensadores
De vidro borosilicato 3.3 DURA.N®
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Para arrefecimento de condensado de vapores, com núcleo e camisa. A água é alimentada através de conectores de plástico, com um diâmetro externo de 8 mm e juntas roscadas GL 14.