Print…
Condensador Liebig com juntas com esmerilado normalizado
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05210311 05210314 05210414 05210312 05210313 05210212 05210411 05210412 05210413 05210514 05210714 05210211
201-1676EA 51.1 EUR
201-1676 201-1675 201-1684 201-1170 201-0903 201-1171 LENZ05210411 LENZ05210412 LENZ05210413 LENZ05210514 LENZ05210714 201-0902
Condensador Liebig com juntas com esmerilado normalizado
Condensadores
De vidro borosilicato 3.3 DURAN®, incolor.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Para condensação de vapores, com manta, cone e casquilho fundidos. Água fornecida através de ligadores plásticos com diâmetro exterior de 8 mm e juntas roscadas GL 14.
DIN 12576
Certificações: DIN 12576.