Print…
Condensador com serpentina de refrigeração e camisa, com juntas de ligação à terra standard
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05250214 05250314 05250414 05250211 05250313 05250514
201-1681EA 122 EUR
201-1681 201-1682 201-1683 LENZ05250211 LENZ05250313 LENZ05250514
Condensador com serpentina de refrigeração e camisa, com juntas de ligação à terra standard
Condensadores
De vidro borosilicato 3.3 DURAN®.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Superfície de refrigeração adicional para condensação de vapores altamente voláteis. Bobina de refrigeração e camisa de arrefecimento, com cone com esmerilado standard e tomada. A água é alimentada através de conectores de plástico com um diâmetro exterior de 8 mm e juntas roscadas GL 14.
DIN 12593
Certificações: Em conformidade com a norma DIN 12593