Print…
Condensador de Liebig com juntas com esmerilado normalizado
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05210201 05210202 05210301 05210302 05210303 05210304 05210402 05210403 05210404 05210504 05210401 05210704
201-0352EA 46.6 EUR
201-0352 201-0353 201-3313 201-0354 201-0355 201-3312 201-0356 201-0357 201-0358 201-0359 LENZ05210401 LENZ05210704
Condensador de Liebig com juntas com esmerilado normalizado
Condensadores
De vidro borosilicato DURAN®.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Para condensação de vapores, junta cónica com esmerilado normalizado. Ligação de alimentação de água através de anel de vidro.
Certificações: DIN 12576