Print…
Condensadores Dimroth com juntas com esmerilado normalizado
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05240211 05240314 05240414 05240311 05240212 05240312 05240313 05240316 05240416
201-1671EA 107 EUR
201-1671 201-1672 201-1673 LENZ05240311 LENZ05240212 LENZ05240312 LENZ05240313 LENZ05240316 LENZ05240416
Condensadores Dimroth com juntas com esmerilado normalizado
Condensadores
De vidro borosilicato 3.3 DURAN®.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Para condensação de vapores. A água é alimentada através de conectores de plástico, com diâmetro externo de 8 mm e junta roscada GL 14