Print…
Extracção líquido-líquido, Extrelut® NT
Fornecedor: Merck
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
1.15092.1000EA 444 EUR
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
Extracção líquido-líquido, Extrelut® NT
Cromatografia, Colunas
Extrelut® NT é uma terra diatomácea macroporosa especialmente processada, inerte, com um volume de poros elevado. Foi eficazmente usado na toxicologia e na química clínica para a preparação de amostras de urina, sangue, plasma e outras matrizes biológicas. Outras aplicações incluem a análise ambiental e de resíduos, tais como a análise de águas residuais, industriais e domésticas. Extrelut® NT é fornecido quer pré-embalado em cartuchos, quer como enchimento. As respectivas propriedades de superfície permitem que funcione como um suporte para a extracção líquido-líquido de substâncias lipofílicas, em vez de utilizar uma ampola de decantação. Quando uma amostra aquosa é aplicada ao Extrelut® NT, distribui-se como uma película fina ao longo da superfície e age como uma fase estacionária. A eluição de analitos é alcançada utilizando um solvente orgânico que é imiscível com água, como, por exemplo éter dietílico, acetato de etilo ou hidrocarbonetos halogenados.
  • Saves solvent
  • Easy to use
  • Highly efficient
Está disponível um guia completo de aplicação. Contacte a Avantor para receber uma cópia do Manual de Cromatografia da Merck.