Print…
Colunas HPLC de intercâmbio catiónico, PRP-X400
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
79398 79717 79473 79387 79131 79132 79376 79377 79225 79224 79290 79916
554-0226EA 1180 EUR
554-0226 554-0402 554-0253 554-0218 554-1231 554-1232 554-1251 554-1252 554-2535 554-2534 HAMI79290 HAMI79916
Colunas HPLC de intercâmbio catiónico, PRP-X400
Cromatografia, Colunas
Embalagem polimérica de permuta catiónica para a separação de glifosato e do respectivo metabolito na água potável.
  • Análise mais rápida do que com outras colunas (PRP-X200)
  • Níveis de detecção de <10 ppb em caso de utilização da técnica de derivatização pós-coluna com ortoftalaldeído (OPA)