Print…
Colunas HPLC de permuta aniónica, RCX-30
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
79803 79370 79371 79372 79877
554-0470EA 1470 EUR
554-0470 554-0212 554-1247 554-1248 552-0350
Colunas HPLC de permuta aniónica, RCX-30
Cromatografia, Colunas
As colunas de análise de carboidratos RCX-30 foram desenvolvidas para a separação isocrática ou gradiente de carboidratos. Quando um método isocrático é usado com condutividade, índice de refração, ultravioleta ou detector amperométrico pulsado (PAD), mono e dissacarídeos como glicose, frutose, sacarose e lactose podem ser rapidamente determinados.
  • Maior capacidade de troca que a do PRP-X100
  • Amostras com dois ou três carboidratos podem ser rapidamente separadas isocraticamente
  • Amostras mais complexas requerem eluição gradiente