Print…
Colunas HPLC de permuta aniónica, PRP-X500
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
79474 79573 79319 79320
554-0254EA 947 EUR
554-0254 554-1315 554-1242 554-1327
Colunas HPLC de permuta aniónica, PRP-X500
Cromatografia, Colunas
PRP-X500 é uma coluna de troca aniônica polimérica superficialmente porosa projetada para a separação, purificação e isolamento de proteínas, peptídeos e DNA / RNA. O revestimento polimérico de metacrilato do PRP-X500 fornece uma superfície mais hidrofílica, evitando perdas de amostra por interação hidrofóbica.
  • Transferência de massa aprimorada, tempos de execução reduzidos e resolução aprimorada
  • Separações rápidas
  • Boa capacidade de amostra