Print…
Filtros "Last Drop" para fase móvel
Fornecedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-9000-0530 JR-9000-0520 JR-9000-0521 JR-9000-0522 JR-9000-0531 JR-9000-0532 JR-9000-0532F JR-9000-0531F JR-9000-0530F JR-9000-0522F JR-9000-0520F JR-9000-0521F
554-1115EA 77.9 EUR
554-1115 554-1112 554-1113 554-1114 554-1116 554-1117 JOURJR-9000-0532F JOURJR-9000-0531F JOURJR-9000-0530F JOURJR-9000-0522F JOURJR-9000-0520F JOURJR-9000-0521F
Filtros "Last Drop" para fase móvel
Filtros Filtros de Processamento de Líquidos
Com elemento filtrante plano que permite retirar a quantidade máxima de fase móvel do reservatório sem introduzir ar no sistema.