Print…
Regulador da contra-pressão
Fornecedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-BPR2 JR-BPR1 JR-BPR3
JOURJR-BPR2EA 311 EUR
JOURJR-BPR2 554-1492 JOURJR-BPR3
Regulador da contra-pressão
Válvulas Válvulas sem retorno
Este regulador é instalado no dreno do detector e impede a formação de bolhas na célula de fluxo durante a desgasificação. Dispõe de uma contrapressão ajustável de 0 a 20,5 bar (15 a 300 Psi) sem desconectar do sistema. Outros tamanhos disponíveis.
  • Melhora a estabilidade da linha de base
  • Baixo volume morto
  • Biocompatível