Print…
Conectores duplos
Fornecedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-M5004 JR-5004-5 JR-5510-5 JR-5580-5 JR-5511-5
554-1067EA 0 EUR
554-1067 JOURJR-5004-5 JOURJR-5510-5 JOURJR-5580-5 JOURJR-5511-5
Conectores duplos
Conexões e Conectores
Estes conectores VICI Jour em PEEK têm uma abertura dupla, que aperta os tubos em dois sítios para maior segurança, especialmente no caso dos tubos de PEEK ou Tefzel. Para praticamente todas as ligações fêmea de ¹/₁₆'' como, por exemplo, Parker, Swagelok, Waters, Valco, Rheodyne e Upchurch.
  • Construção inteiramente em PEEK inerte
  • Versões de aperto manual e de cabeça hexagonal
  • Pressão nominal até 420 bar