Print…
Acessórios
Fornecedor: Merck
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
1.50082.0001EA 407 EUR
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
Acessórios
Cromatografia, acessórios Cromatografia, peças sobressalentes
As colunas Merck estão disponíveis em 3 formatos.
1. a Hibar® RT é uma coluna tradicional com uniões fêmea standard de ¹/₁₆". O adaptador para pré-colunas Hibar®, juntamente com as pré-colunas LiChrospher® 4-4, podem ser usadas para proteger a coluna.
2. As colunas LiChroCART® utilizam o adaptador manuCART® com conexões fêmea standard de ¹/₁₆". O adaptador ManuCART® possui um suporte integrado para as pré-colunas que minimiza o volume morto. Pode ser usado com qualquer coluna Merck que meça entre 75 e 250 mm de comprimento.
3. Colunas Chromolith® - as varetas de sílica monolítica são revestidas a PEEK e são fornecidas prontas a usar. Consulte a respectiva secção do catálogo para detalhes e imagens de colunas e pré-colunas.
Cartucho LiChroCART® com pré-cartuchos LiChroCART® e o kit de acoplamento: Conectar um cartucho LiChroCART® com LiChroCART 25-4 e o pré-cartucho 25-2 com o kit de acoplamento.
Coluna LiChroCART® com adaptador manuCART®: O sistema manuCART® integra um adaptador para pré-colunas e é adequado para colunas com 2, 3 e 4 mm de D.I. colunas com 75 a 250 mm de comprimento.
Pré-colunas: As pré-colunas ou os cartuchos protetores Merck de 4-4 mm oferecem uma excelente relação qualidade/preço. Com o suporte apropriado, podem ser usadas tanto com colunas Merck como não Merck. Utilize os adaptadores ManuCART® para as colunas com cartuchos Merck e o suporte da pré-coluna Hibar® 4-4 para as colunas prontas. As pré-colunas Merck 4-4 estão disponíveis nas fases C18, C8 RP Select B, Si, NH₂, CN e DIOL.