Print…
Colunas HPLC de fase reversa, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 e C8P-50
Fornecedor: Resonac
F7620004 F7620002 F6710003 F6710022 F6710001 F7620003 F7620001 F7620009 F6710023 F6713001 F7620008
554-0884EA 933 EUR
554-0884 554-0886 554-2430 554-0888 554-0889 554-0885 554-0887 554-0883 554-2432 554-2433 554-2435
Colunas HPLC de fase reversa, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 e C8P-50
Cromatografia, Colunas
As colunas de amino à base de polímero, que incorporam um grupo de aminas no gel à base de álcool polivinílico, são indicadas para a análise de sacarídeos na fase normal C18 (octadecilo) e C8 (octilo): para os produtos farmacêuticos e os metabolitos que são solúveis nos fluidos fisiológicos.
  • Polaridade: ODP
  • ODP-40 (tamanho das partículas: 4 µm) versão melhorada da ODP-50 (tamanho das partículas: 5 µm)