Print…
Colunas HPLC, escala preparativa, Chromolith® Prep
Fornecedor: Merck
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
1.25251.0001EA 10260 EUR
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
Colunas HPLC, escala preparativa, Chromolith® Prep
Cromatografia, Colunas
As fases estacionárias monolíticas Chromolith® Prep são fases novas de sílica ultrapura, que adquirem as suas propriedades especiais a partir de uma estrutura de poros bimodal. Esta estrutura faz parte de uma nova tecnologia "Sol-Gel" e é constituída por macroporos e mesoporos. Os mesoporos com um diâmetro médio de 12 nm formam a estrutura fina e porosa do interior da coluna e criam uma área de superfície muito larga, onde ocorre a adsorção dos compostos alvo.
Os macroporos grandes, com um diâmetro do poro a partir de 3 µm, formam uma rede densa de poros e proporcionam uma elevada taxa de fluxo devido ao factor de baixa resistência. A excelente acessibilidade dos mesoporos daí resultante (porosidade total> 80%) garante uma rápida adsorção e cinética de dessorção devido ao reduzido comprimento de difusão no interior dos poros. Isto resulta numa redução drástica dos tempos de separação e, consequentemente, num aumento significativo da produtividade.
Para operar uma coluna monolítica é necessário garantir que não há um fluxo contínuo na região da parede. Deste modo, o monólito é revestido a material polimérico (PEEK especial) e pode ser conectado directamente a cada sistema de HPLC e usado como coluna 'pronta a usar'.