Print…
Colunas HPLC de fase inversa, HxSil C8 e C18
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
79868 79135 79137 79138 79107 79108 79109 79116 79117 79882 79889 79451 79452 79458 79459 79869 79299 79923 79922
554-1331EA 808 EUR
554-1331 554-1235 554-1237 554-1238 554-1207 554-1208 554-1209 554-1216 554-1217 554-1340 554-1347 554-1266 554-1267 554-1272 554-1273 554-1332 HAMI79299 HAMI79923 HAMI79922
Colunas HPLC de fase inversa, HxSil C8 e C18
Cromatografia, Colunas
Colunas de 100 Å à base de sílica, para separações gerais de fase inversa.
  • Separação de HAPs intimamente relacionados
  • Melhoramento da retenção de compostos pautados por uma má retenção
  • Separação de compostos alcalinos, neutros e ácidos sem resíduos (factor de resíduo inferior a 2,0)