Print…
Colunas HPLC, LiChrosorb®
Fornecedor: Merck
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
1.50318.0001EA 817 EUR
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
Colunas HPLC, LiChrosorb®
Cromatografia, Colunas
LiChrosorb® é um dos materiais de enchimento mais eficazes utilizados em HPLC. É uma sílica gel de partículas irregulares, totalmente porosa, produzida com poros de tamanhos 60 e 100 Å. As colunas HPLC LiChrosorb® estão disponíveis quer como um cartucho que requer uniões reutilizáveis, quer como uma coluna pronta completa.
Se for necessário utilizar pré-colunas, use as pré-colunas protectores LiChrospher® que figuram na secção LiChrospher®.