Print…
Colunas HPLC, Chromolith®
Fornecedor: Merck
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
1.02129.0001EA 996 EUR
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
Colunas HPLC, Chromolith®
Cromatografia, Colunas
Tecnologia de sílica monolítica: uma nova era na cromatografia. As colunas Chromolith® são baseadas em sílica, de modo que os métodos existentes podem ser facilmente transferidos com um investimento mínimo na pesquisa de novos métodos. A tecnologia 'Sol-Gel' permite a formação de varetas monolíticas de sílica, altamente porosas. Estas varetas caracterizam-se por uma estrutura de poros bimodal que fornece uma combinação única de macroporos e mesoporos.
  • Due to their extremely high porosity, very high flow rates can be used with low pressures
  • Reduces separation time for high speed analysis
  • Long column and HPLC system lifetime
  • Several hundred scientific papers published
Estrutura macroporosa: Cada macroporo apresenta um diâmetro médio de 2 μm e forma, no total, uma rede densa de poros através dos quais o eluente pode fluir rapidamente, reduzindo drasticamente o tempo de separação.
Estrutura mesoporosa: Estes mesoporos formam a estrutura porosa fina (13 nm) adicional do interior da coluna e criam uma superfície muito grande na qual pode ocorrer a adsorção dos compostos-alvo. Esta combinação exclusiva de macroporos, para permitir uma circulação rápida do eluente e de mesoporos para criar uma grande área de superfície, significa que as colunas Chromolith® podem fornecer excelentes separações numa fração do tempo que uma coluna standard leva a fazer o mesmo. Com as colunas HPLC Chromolith®, as separações, que anteriormente poderiam levar até 30 minutos, podem ser agora realizadas em poucos minutos.
Chromolith® SpeedROD RP-18e endcapped: A aceleração do processo analítico tornou-se uma das questões mais importantes na cromatografia líquida de alta eficiência. Utilizando colunas convencionais recheadas de partículas, a análise com fluxos elevados constituiu, desde sempre, um compromisso entre a eficiência das colunas e a pressão. Os requisitos da indústria farmacêutica, especialmente no campo da descoberta de novas drogas, em que o número das amostras aumenta de forma constante, concentram-se claramente em novos métodos e ferramentas para reduzir drasticamente o tempo de análise e aumentar significativamente a produtividade. Isto não pode ser totalmente conseguido usando colunas HPLC de partículas, devido ao problema da elevada pressão das colunas associada às pequenas partículas de sílica. A resposta a esta exigência "em grande escala" é dada com a coluna Chromolith® SpeedROD, que abriu as portas para uma nova era das separações cromatográficas de alta velocidade! A Chromolith® SpeedROD RP-18e possui uma seletividade comparável às colunas comuns C18 de fase reversa e proporciona ao utilizador uma excelente ferramenta para resolver os problemas de separação.
Chromolith® Performance RP-18e endcapped: Para uma análise rápida, tais como com as colunas Chromolith® SpeedRod, mas com uma eficiência de separação superior graças ao comprimento duplo da coluna de 100 mm. A coluna Chromolith Performance constitui a melhor ferramenta para o cientista que queira combinar a análise rápida com o desempenho de separação de uma verdadeira coluna analítica. O mais incrível é que, com um simples acoplador de coluna, é possível aumentar a performance, acoplando várias colunas em série e formando uma coluna com numero de pratos teóricos significativamente maior do que qualquer coluna de partículas disponível, ao mesmo tempo que se criam pressões muito abaixo do limite do sistema HPLC. Este desempenho acrescido da coluna é a chave para resolver problemas de separação muito críticos, cuja resolução costuma ser limitativa.
Chromolith® Flash RP-18e endcapped: São mais rápidas do que as colunas modernas de alta velocidade (com um comprimento típico da coluna de 50 mm), mas distinguem-se por uma eficácia de separação ainda melhor do que numa pré-coluna normal. No caso de colunas com 25 mm de comprimento, o número de pratos teóricos é suficiente para separações simples. Esta coluna caracteriza-se, claramente, pela velocidade da análise, pois trata-se da coluna de HPLC mais rápida que existe no mercado.
Colunas Chromolith® RP-18e: informação técnica:
Silica type: High purity
Selectivity equivalent to: L1 (USP)
Macropore size: 2 μm
Mesopore size: 13 nm
Pore volume: 1 ml/g
Surface area: 300 m²/g
Carbon content: 18%
For more information and the latest applications contact Avantor to receive a copy of the Merck ChromBook.