Print…
Colunas HPLC Purospher®
Fornecedor: Merck
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
1.50141.0001EA 550 EUR
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
Colunas HPLC Purospher®
Cromatografia, Colunas
A coluna Purospher® RP-18 foi concebida para a separação de compostos alcalinos problemáticos com eluentes neutros simples. Adicionalmente, a Purospher® RP-18 permite a separação de compostos hidrófilos com fase móvel aquosa. A Purospher® RP-18 baseia-se numa sílica isenta de metais, de elevada pureza. A modificação química de vários níveis, a desactivação da superfície e o processo de 'endcapping' polar permitem a elução sem picos de compostos alcalinos e quelantes. A Purospher® RP-18 não é adequada para a separação de compostos ácidos. A boa estabilidade química da Purospher® RP-18 possibilita a utilização de condições de fase móvel com pH 8, por um longo período de tempo.
A Purospher® RP-18e é uma coluna HPLC, versátil e de elevada pureza, que produz excelentes formas dos picos, concebida tanto para a separação de compostos alcalinos com eluentes neutros simples, como para a elução de compostos fortemente ácidos. Separações excelentes num curto período de tempo, com uma simetria do pico muito boa, que economizam tempo e dinheiro. O fantástico equilíbrio da Purospher® RP-18 endcapped, tendo em conta todas as suas propriedades cromatográficas, é a chave para melhores separações de amostras complexas com eluentes neutros e mais simples. A boa estabilidade química da Purospher® RP-18 endcapped permite a utilização de condições de fase móvel com pH 8, por um longo período de tempo.
Para estes cartuchos LiChroCART® é necessário o suporte de coluna de cartuchos manu-CART® correspondente ao número de referência 1.51486.0001, o qual pode ser utilizado para suportar uma coluna de cartuchos com ou sem uma pré-coluna de 4×4 mm.