Print…
Colunas de cromatografia de exclusão por tamanho, série GPC KF-800
Fornecedor: Resonac
F6028010 F6028030 F6028040 F6028050 F6700300 F6028090 F6028025 F6028020 F6027030 F6027040 F6027050 F6027060 F6027070 F6709350
554-0864EA 1726 EUR
554-0864 554-0867 554-0869 554-0871 554-1765 554-0875 554-0866 554-0865 554-0868 554-0870 554-0872 554-0874 554-0877 554-2429
Colunas de cromatografia de exclusão por tamanho, série GPC KF-800
Cromatografia, Colunas
Uma gama completa de colunas de permeação em gel para uso geral (GPC) cheias com tetra-hidrofurano (THF). Estão também disponíveis colunas cheias com outros solventes. Peça informações mais detalhadas.
  • Tipos de colunas KF-801 a 802.5 para compostos com um peso molecular inferior a 2000 g.mol-1, tais como vitaminas lipossolúveis (KF-801), oligómeros (KF-802-803) e aditivos para polímeros (KF-801-802)
  • Tipos de colunas KF-802.5 a 807L para compostos com um peso molecular de 2000 g.mol-1 ou mais, tais como polímeros sintéticos solúveis em THF (KF803-807L) e oligómeros (KF802-803)
  • L representa 'coluna linear' que indica a linearidade na curva de calibração ao longo de uma vasta gama de pesos moleculares
* Valor estimado