Print…
Colunas do tipo Vigreux
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05130201 05130303 05130304 05130503 05130504 05130301
201-3216EA 59.7 EUR
201-3216 201-0351 201-3215 201-1001 201-1173 201-1000
Colunas do tipo Vigreux
Componentes para destilação Colunas de Destilação
DURAN®, vidro borosilicato 3.3, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações térmicas
Sem camisa. Elementos horizontais e oblíquos alternados.