Print…
VWR®, Protetores de manga, LDPE/LLDPE
Fornecedor: VWR Collection
113-8256EA 18.1 EUR
113-8256 113-8257
VWR®, Protetores de manga, LDPE/LLDPE
Roupas Descartáveis
Protetor de manga em 65% LDPE e 35% LLDPE.
  • Punhos elásticos
  • Duas cores disponíveis
Ø×L: 200×400 mm