Print…
VWR®, Fatos-macaco, PP, Sem Capuz
Fornecedor: VWR Collection
113-8258EA 168 EUR
113-8258 113-8259 113-8260 113-8292
VWR®, Fatos-macaco, PP, Sem Capuz
Roupas Descartáveis
Fatos-macaco fabricado em PP não tecido. Ideal para aplicações não críticas.
  • Gola cônica, mangas compridas e pernas
  • Costuras encadernadas e fecho de correr
  • Elastica cintura, pulsos e tornozelos
Densidade: 40 g/m²
Colorida: Branca