Print…
Fatos-macaco, Mutex2
Fornecedor: Honeywell Safety
4180002/S 4180002/XXXL
113-1662EA 0 EUR
113-1662 113-1667
Fatos-macaco, Mutex2
Roupas Descartáveis
Anti-static properties inside and out allow this garment to be worn even for activities subject to very stringent requirements (cleanroom production, micro-electronics, hygiene measures). The fleece with its special membrane makes the overall extremely water-repellent.
  • A membrana repelente da água e transpirável proporciona um óptimo conforto, mesmo quando o fato é usado durante períodos prolongados
  • Sem costuras nos braços e nos ombros, para protecção adicional
  • Com aba integrada por cima do fecho extracomprido (820 mm)
  • Superfície antiestática ( interna e externa)
  • Com capuz e elásticos nos punhos e nos tornozelos
Cor: branco
Certificações: Tipos 5/6, EN 13034, EN 14126, EN 1149-1, Cat. III