Print…
Fatos-macaco, KLEENGUARD* A40
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
9794 9793 9792 9795 9790 9791
113-7936EA 223 EUR
113-7936 113-7935 113-7934 113-7937 113-7945 113-7933
Fatos-macaco, KLEENGUARD* A40
Roupas Descartáveis
This hooded overall with full length zip is made from ultra-strong, silicone-free, anti-static fabric. It provides protection against chemical splashes and particles.
  • A película laminada assegura uma barreira elevada contra uma grande variedade de produtos químicos (Tipo 6)
  • Protecção contra partículas, detém >99% das fibras de dimensão superior a 1 µm (Tipo 5)
  • As costuras triplas, resistentes, ajudam a proteger contra rasgões
  • Capuz concebido para utilização de máscara e liberdade de movimentos
  • Libertação extremamente reduzida de fibras têxteis
Particularmente adequado para ambientes de fabrico críticos, por exemplo, fabrico de fármacos, manuseamento de produtos químicos, fabrico e montagem de equipamentos electrónicos.
Cor: branco
Certificações: Categoria III, Tipos 5/6, EN 1149, EN 1073-2