Print…
VWR®, Máscaras higiénicas, de PP não tecido de 3 camadas
Fornecedor: VWR Collection
113-0714EA 6.2 EUR
113-0714 113-0716 113-8927 113-8928
VWR®, Máscaras higiénicas, de PP não tecido de 3 camadas
Máscaras Máscaras Higiénicas
Máscaras faciais feitas de PP não tecido de 3 camadas com ponte nasal e presilhas ou laços para as orelhas.
  • Sem látex
  • Eficiência de filtração bacteriana: 90%
  • Eficiência de filtração de partículas: 98,5%
  • Tamanho das partículas: 0,1 μm
  • Apenas para uso industrial e salas limpas; não usar para proteção contra COVID-19
  • Este produto não é um dispositivo médico para uso médico ou clínico de acordo com o significado do Regulamento (UE) 2017/745/Diretiva 93/42/EEC
  • Este produto não é um equipamento de proteção individual (EPI), Regulamento (UE) 2016/425
Densidade: 20 g/m² (camada frontal); 25 g/m² (camada posterior); 20 g/m² (centro).