Print…
Véus faciais para salas limpas, Kimtech™ M7, de PE
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
62757 62751
111-0384EA 78 EUR
111-0384 113-0929
Véus faciais para salas limpas, Kimtech™ M7, de PE
Máscaras Máscaras para Salas Limpas
Véu pessoal de uso único projetado para caber na maioria dos sistemas de vestuário.
  • Made from low linting breathable PE film
  • Knitted headbands or snap fasteners
  • Intended for use in cleanrooms where reusable face veils are currently worn
Suitable for cleanrooms ISO class 7 or higher.
Embalagem: 25 véus embalados por saco duplo, 6 sacos por caixa.