Print…
VWR®, Jalecos para Visitantes, PP, Descartáveis, Punho a direito
Fornecedor: VWR Collection
113-8276EA 127 EUR
113-8276 113-8277 113-8275
VWR®, Jalecos para Visitantes, PP, Descartáveis, Punho a direito
Roupas Descartáveis
Esses jalecos de laboratório descartáveis feitos de PP não tecido apresentam gola cônica e um bolso no peito. Ideal para aplicações não críticas.
  • Costuras encadernadas
  • Punho a direito
  • Aperto com botão de pressão
  • Um bolso
Comprimento: 1020 mm; 870 mm (mangas)
Peso: 40 g/m²
Colorida: branca