Print…
VWR®, Jalecos para Visitantes, PP, Descartáveis, Pulso Elástico
Fornecedor: VWR Collection
113-8271EA 130 EUR
113-8271 113-8272 113-8273 113-8274
VWR®, Jalecos para Visitantes, PP, Descartáveis, Pulso Elástico
Roupas Descartáveis
Esses jalecos de laboratório descartáveis feitos de PP não tecido apresentam gola cônica e dois bolsos laterais. Ideal para aplicações não críticas.
  • Costuras unidas
  • Pulso Elástico
  • Aperto com botões de pressão ou fecho de correr (113-8271)
  • Dois bolsos
Comprimento: 1020 mm; 870 mm (mangas)
Peso: 40 g/m²
Colorida: branca