Print…
VWR®, Frocks, PP, Disposable
Fornecedor: VWR Collection
113-8269EA 130 EUR
113-8269 113-8270 113-8294 113-8295 113-8296
VWR®, Frocks, PP, Disposable
Roupas Descartáveis
Frocks made from PP, with tapered collar, and either press stud fastening or zip closure.
  • Sem bolsos
  • Com costuras cobertas e punhos elásticos
Comprimento para o tamanho XL: 1100 mm; 570 mm (mangas).
Cor: Branco ou azul
Peso: 40 g/m²