Print…
VWR®, Jaleco de laboratório, PP/PE, Descartável
Fornecedor: VWR Collection
113-8266EA 182 EUR
113-8266 113-8267 113-8268
VWR®, Jaleco de laboratório, PP/PE, Descartável
Roupas Descartáveis
Esses jalecos descartáveis são feitos de PP (48 g/m²) laminado com PE (24 g/m²). Têm dois bolsos (um bolso no peito e um bolso inferior).
  • À prova d'água
  • Gola cônica, costuras unidas
  • Aperto com botões de pressão e punho elástico
  • Embalado individualmente (1 peça por saco poli)
Densidade: 48 g/m²
Comprimento: 1020 mm; 870 mm (mangas)
Colorida: branca