Print…
VWR®, Bonés Bouffant com viseira, PP
Fornecedor: VWR Collection
113-8251EA 14.5 EUR
113-8251 113-8252 113-8253
VWR®, Bonés Bouffant com viseira, PP
Roupas Descartáveis
Bonés Bouffant fabricado em PP não tecido. Para aplicações não críticas.
  • Com viseira (branca ou azul)
  • Sem látex
  • Disponível com touca de malha para uso com cabelos longos
Peso: 12 g/m².
Embalagem: Em sacos.