Print…
VWR®, Bonés Bouffant, PP
Fornecedor: VWR Collection
113-8241EA 18.2 EUR
113-8241 113-8243 113-8244 113-8245 113-8246 113-8288 113-8289
VWR®, Bonés Bouffant, PP
Roupas Descartáveis
Bonés Bouffant fabricado em PP não tecido.
  • Sem látex
  • Faixa elástica
Peso: 12 g/m²
Embalagem: Fornecido em caixas ou sacos.