Print…
Avental criogénico, Cryo-Apron®
Fornecedor: TEMPSHIELD
CA48 CA36 CA42 CA54 CI-A42 P-CA36
113-2602EA 328 EUR
113-2602 113-2600 113-2601 113-2603 113-1599 TEMPP-CA36
Avental criogénico, Cryo-Apron®
Uniformes
Cryo-Aprons® são aventais multicamada, concebidos para proteger o tronco e as pernas do contacto com superfícies ultrafrias ou de salpicos em ambientes criogénicos.
  • Protegem contra temperaturas entre −160 e +150 °C
  • Dispõem de tiras ajustáveis e fechos de abertura rápida no pescoço e na cintura
  • A camada exterior em nylon impermeável protege contra salpicos criogénicos
  • Os modelos Cryo-Industrial® incluem uma camada exterior resistente em nylon Cordura® impermeável para maior segurança
Ideal para trabalhar com líquidos criogénicos, gelo seco, azoto líquido (fase de vapor) ou com autoclaves. O avental está isolado com uma membrana que deixa respirar, com laminado na face voltada para o corpo; cada lado possui um reforço em tecido não tecido flexível.
EN 511; Cat. III
Certificações: EN 511; Cat. III