Print…
Aventais, de PVC
Fornecedor: Ansell
56-100 PVC-45W
113-1029EA 8.7 EUR
113-1029 113-8224
Aventais, de PVC
Uniformes
Avental de PVC resistente com alça de nylon para o pescoço.
  • Elevada resistência a óleo, lubrificantes e certos produtos químicos
  • Durável
Espessura: 0,51 mm
Certificações: EN 14605; Cat. III