Print…
Tampas roscadas de substituição para frascos de boca larga, série 303
Fornecedor: Kautex
801-90607 801-90608 801-90609 801-90610
215-4243EA 43.9 EUR
215-4243 215-4244 215-4245 215-4246
Tampas roscadas de substituição para frascos de boca larga, série 303
Tampas Tampas para Frascos
LDPE, natural.
  • Boa resistência química
  • Boa resistência térmica
  • À prova de fugas