Print…
Tampa roscada para frascos de laboratório, GLS 80, de abertura rápida, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
1112716 1160166 1165888 1167307 1152921
215-1788EA 34.4 EUR
215-1788 215-2085 215-2292 215-2293 215-3999
Tampa roscada para frascos de laboratório, GLS 80, de abertura rápida, DURAN®
Tampas Tampas para Frascos
De PP, azul.
With lip seal
Resistentes ao calor até 140 °C, autoclaváveis
Fáceis de usar, o design especial da rosca permite abrir e fechar com menos de duas voltas
Está também disponível um anel antigotejamento de PP (azul) correspondente, permitindo uma utilização limpa e sem gotejamento
PSU compound, white
Com vedante revestido a PTFE. O material utilizado é um composto especial à base de poliacrilsulfona. Por conseguinte, as propriedades químicas, térmicas e mecânicas do material são significativamente melhoradas e adaptadas aos requisitos do laboratório. O selo, revestido de ambos os lados com PTFE, assegura a estanqueidade do frasco.
"Resistentes a temperaturas até 180 °C, autoclaváveis
Graças à rosca, o frasco GLS 80 pode ser aberto e fechado com apenas três quartos de volta
Está também disponível um anel antigotejamento de PTFE correspondente, permitindo uma utilização limpa e sem gotejamento
With PTFE coated seal. The material used is a special compound based on polyacrylsulphone. Consequently the chemical, thermal and mechanical properties of the material are noticeably improved and matched to laboratory requirements. The seal, which is coated on both sides with PTFE, ensures the bottle can be tightly closed.