Print…
Guarnições de substituição para tampas de enchimento/ventilação rápida, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2159-0001 2159-0002 2159-0011 2159-0012
216-4389EA 64.9 EUR
216-4389 216-4390 216-4391 216-4392
Guarnições de substituição para tampas de enchimento/ventilação rápida, Nalgene®
Tampas Tampas para Frascos
Conectores PP com espiga de mangueira.
  • Excelente resistência química, resistentes ao calor até 135 °C
  • Disponíveis nas versões direita e em ângulo recto
  • Montagem e desmontagem simples e rápidas
Tamanhos não intercambiáveis.