Print…
Tampas roscadas, de enchimento/ventilação rápida, com guarnições, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2158-0022 2158-0021 2158-0031 2158-0032
216-4386EA 279 EUR
216-4386 216-4385 216-4387 216-4388
Tampas roscadas, de enchimento/ventilação rápida, com guarnições, Nalgene®
Tampas Tampas para Frascos
De PP branco, com vedante de TPE.
  • Excelente resistência a produtos químicos, e resistente a temperaturas entre −10 e +135 °C, autoclaváveis
  • Disponível com 2 ou 3 conectores de tubo, para tubos com diâmetro interno de 6 ou 9 mm
  • Com válvula de fecho de segurança
Tampa roscada (tampa de tamanho 83B) com fechos de abertura rápida e conectores para tubos externos. Para uma transferência prática de líquidos com tubos próprios do cliente. Ideal para uso como armadilha de vácuo com garrafões Nalgene®, para cargas elevadas. Cada ligação na tampa dispõe deMais informação do produto