Print…
Tampas de enchimento/ventilação, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2162-0830 2162-0831 2162-0531
216-8912EA 50.5 EUR
216-8912 216-8913 216-8911
Tampas de enchimento/ventilação, Nalgene®
Tampas Tampas para Frascos
PP, branco com vedações TPE e tampas TPE.
  • Adaptam-se a todos os garrafões Nalgene® grandes, ou frascos com tampas de 53 mm (53B) ou 83 mm (83B)
  • A tampa de 83 mm (83B) pode conter um tubo de 6,3 mm ou de 12,7 mm
  • Autoclaváveis
Tampas roscadas para transferência estéril de líquidos, meios de cultura, reagentes biológicos, água pura e produtos químicos. Para aplicações que requeiram biorreactores e fermentadores.
Fornecimento: além da tampa, a embalagem fornecida inclui ainda tubos de silicone Nalgene®, tratado com platina, para aspiração e dispensação, e uma protecção contra salpicos, para enchimento.