Print…
Screw caps, PP, black with PE foam insert
Fornecedor: Kautex
805-70750 805-70751 805-70752 805-70753 805-70754 805-70755
215-3921EA 0.5 EUR
215-3921 215-3922 215-3923 215-3924 215-3925 215-3926
Screw caps, PP, black with PE foam insert
Tampas Tampas para Frascos
PP, preto com inserção de espuma PE.
  • Muito boa resistência química
  • Boa resistência térmica
  • Anti-fugas
Para os frascos de boca larga.