Print…
Tampas roscadas para frascos quadrados, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
293031901 293032803 293033208 293033508 293011908 293012801 293021909
217-9204EA 10.6 EUR
217-9204 217-9205 217-9206 217-9207 217-9200 217-9201 217-9202
Tampas roscadas para frascos quadrados, DURAN®
Tampas Tampas para Frascos
De PP vermelho ou azul.
  • Tampas standard, azuis, com anel de encaixe para frascos de boca estreita e de boca larga
  • Tampas de segurança com válvula (a válvula abre-se com uma sobrepressão de 0,1 bar), para frascos de boca estreita
  • Excelente resistência química e térmica, à prova de fugas
Tampas invioláveis para frascos quadrados de boca estreita e de boca larga, com rosca DIN.