Print…
Tampas roscadas Premium, para frascos de laboratório, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
1088678 1088679 1129600
215-0090EA 19.1 EUR
215-0090 215-0091 215-2856
Tampas roscadas Premium, para frascos de laboratório, DURAN®
Tampas Tampas para Frascos
TPCh260, incolor.
  • Material extremamente resistente a produtos químicos (TPCh260), sem cor (evita-se qualquer interferência com o meio), resistente a temperaturas entre –196 e +200 °C
  • Vedante de silicone revestido a PTFE
  • Seguras, graças ao anel antigotejamento, que pode ser encomendado à parte
As tampas roscadas Premium satisfazem as mais elevadas exigências de armazenamento e acondicionamento de produtos das indústrias farmacêutica, química e alimentar. Ideais para esterilização a seco, a altas temperaturas. Adequadas para todas as roscas GL 25/GL 45.
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable