Print…
Tampas roscadas invioláveis para frascos de laboratório, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
1017526 1155886
215-1101EA 22.7 EUR
215-1101 215-2445
Tampas roscadas invioláveis para frascos de laboratório, DURAN®
Tampas Tampas para Frascos
PP.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +140 °C
  • High leak tightness
Para frascos de laboratório com rosca DIN GL 45.