Print…
Tampas roscadas para frascos de laboratório, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
292391907 292392809 293382884 292391307 293382802 293382868
217-9209EA 17.7 EUR
217-9209 217-9212 215-1429 217-9208 215-1427 215-1428
Tampas roscadas para frascos de laboratório, DURAN®
Tampas Tampas para Frascos
PP, colorido, com vedação labial.
  • Para roscas DIN GL
  • Resistentes ao calor até 140 °C
  • Autoclaváveis