Print…
Anéis antigotejamento para frascos de laboratório, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
292421907 292422809 292441909 292442802
217-0202EA 5.8 EUR
217-0202 217-0203 217-0204 217-0205
Anéis antigotejamento para frascos de laboratório, DURAN®
Tampas Tampas para Frascos
De PP azul, ou ETFE vermelho.
  • Para roscas DIN GL
  • De PP: resistentes ao calor até 140 °C e autoclaváveis.
  • De ETFE: resistentes ao calor até 180 °C, autoclaváveis e esterilizáveis com ar quente