Print…
Tampas roscadas para frascos de laboratório, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
292400806 292401108 292401305 292401905 292402807
201-0000EA 25.2 EUR
201-0000 201-0001 201-0002 201-0003 201-0004
Tampas roscadas para frascos de laboratório, DURAN®
Tampas Tampas para Frascos
De PBT, vermelho, com vedantes revestidos a PTFE.
  • Para roscas DIN GL
  • Resistentes ao calor até 180 °C
  • Autoclaváveis e esterilizáveis com ar quente